Documenti fondamentali
SAB5701292
Sigma-Aldrich
Anti-DROSHA antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DROSHA(29102)
Descrizione generale
This gene encodes a ribonuclease (RNase) III double-stranded RNA-specific ribonuclease and subunit of the microprocessor protein complex, which catalyzes the initial processing step of microRNA (miRNA) synthesis. The encoded protein cleaves the stem loop structure from the primary microRNA (pri-miRNA) in the nucleus, yielding the precursor miRNA (pre-miRNA), which is then exported to the cytoplasm for further processing. In a human cell line lacking a functional copy of this gene, canonical miRNA synthesis is reduced. Somatic mutations in this gene have been observed in human patients with kidney cancer. [provided by RefSeq, Sep 2016]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human DROSHA.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1