Documenti fondamentali
SAB5701215
Sigma-Aldrich
Anti-PDLIM1/CLP36 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
rat, human
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDLIM1(9124)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the enigma protein family. The protein contains two protein interacting domains, a PDZ domain at the amino terminal end and one to three LIM domains at the carboxyl terminal. It is a cytoplasmic protein associated with the cytoskeleton. The protein may function as an adapter to bring other LIM-interacting proteins to the cytoskeleton. Pseudogenes associated with this gene are located on chromosomes 3, 14 and 17.
Immunogeno
Recombinant protein of human PDLIM1/CLP36.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)