Key Documents
SAB5701124
Sigma-Aldrich
Anti-M1-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
all
Concentrazione
0.96 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human M1-linkage Specific Polyubiquitin (NP_066289.3/NP_061828.1).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1