SAB5701119
Anti-K48-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
all
Concentrazione
1.51 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
ubiquitination (Lys48)
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing polyubiquitinated protein (K48 linkage).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1