Key Documents
SAB5701080
Sigma-Aldrich
Anti- KMT5C antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1.03 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KMT5C(84787)
Descrizione generale
SUV420H2 and the related enzyme SUV420H1 (MIM 610881) function as histone methyltransferases that specifically trimethylate nucleosomal histone H4 (see MIM 602822) on lysine-20 (K20).
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human KMT5C (NP_116090.2).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1