Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5701074
Sigma-Aldrich
Anti-CDC20 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
2.29 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDC20(991)
Descrizione generale
CDC20 appears to act as a regulatory protein interacting with several other proteins at multiple points in the cell cycle. It is required for two microtubule-dependent processes, nuclear movement prior to anaphase and chromosome separation.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human CDC20 (NP_001246.2).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)