Documenti fondamentali
SAB5701021
Sigma-Aldrich
Anti- Beclin 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
0.44 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BECN1(8678)
Descrizione generale
This gene encodes a protein that regulates autophagy, a catabolic process of degradation induced by starvation. The encoded protein is a component of the phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) complex which mediates vesicle-trafficking processes. This protein is thought to play a role in multiple cellular processes, including tumorigenesis, neurodegeneration and apoptosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human Beclin 1 (NP_003757.1).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)