Documenti fondamentali
SAB5700951
Sigma-Aldrich
Anti-CD55 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Concentrazione
0.21 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD55(1604)
Descrizione generale
This gene encodes a glycoprotein involved in the regulation of the complement cascade. Binding of the encoded protein to complement proteins accelerates their decay, thereby disrupting the cascade and preventing damage to host cells. Antigens present on this protein constitute the Cromer blood group system (CROM). Alternative splicing results in multiple transcript variants. The predominant transcript variant encodes a membrane-bound protein, but alternatively spliced transcripts may produce soluble proteins. [provided by RefSeq, Jul 2014]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human CD55
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700951-100UL4065267659251