Documenti fondamentali
SAB5700866
Sigma-Aldrich
Anti-MSP/MST1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.43 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MSP/MST1(4485)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene contains four kringle domains and a serine protease domain, similar to that found in hepatic growth factor. Despite the presence of the serine protease domain, the encoded protein may not have any proteolytic activity. The receptor for this protein is RON tyrosine kinase, which upon activation stimulates ciliary motility of ciliated epithelial lung cells. This protein is secreted and cleaved to form an alpha chain and a beta chain bridged by disulfide bonds. [provided by RefSeq, Jan 2010]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human MSP/MST1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)