Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
SAB5700864
Sigma-Aldrich
Anti-STIP1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.35 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STIP1(10963)
Descrizione generale
STIP1 is an adaptor protein that coordinates the functions of HSP70 (see HSPA1A; MIM 140550) and HSP90 (see HSP90AA1; MIM 140571) in protein folding. It is thought to assist in the transfer of proteins from HSP70 to HSP90 by binding both HSP90 and substrate-bound HSP70. STIP1 also stimulates the ATPase activity of HSP70 and inhibits the ATPase activity of HSP90, suggesting that it regulates both the conformations and ATPase cycles of these chaperones (Song and Masison, 2005 [PubMed 16100115]).[supplied by OMIM, Jul 2009]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human STIP1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1