Documenti fondamentali
SAB5700535
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PLN-T17 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CMD1P, CMH18, PLB, PLN
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
6
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.86 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr17)
Informazioni sul gene
human ... PLN(5350)
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T17 of human PLN
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1