Key Documents
SAB5700499
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PLCB3-S1105 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
PLCB3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
131
138
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
3.78 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer1105)
Informazioni sul gene
human ... PLCB3(5331)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the phosphoinositide phospholipase C beta enzyme family that catalyze the production of the secondary messengers diacylglycerol and inositol 1,4,5-triphosphate from phosphatidylinositol in G-protein-linked receptor-mediated signal transduction. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around S1105 of human PLCB3 (NP_000923.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1