Documenti fondamentali
SAB5700436
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-eIF2α-S51 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
EIF-2, EIF-2A, EIF-2alpha, EIF2, EIF2A, EIF2S1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
36
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.77 mg/ml
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:1000-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer51)
Informazioni sul gene
human ... EIF2S1(1965)
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around S51 of human eIF2α (NP_004085.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)