Documenti fondamentali
SAB5700200
Sigma-Aldrich
Anti-IFNGR2 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
AF-1, IFGR2, IFNGR2, IFNGT1, IMD28
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
37
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1.9 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFNGR2(3460)
Descrizione generale
This gene (IFNGR2) encodes the non-ligand-binding beta chain of the gamma interferon receptor. Human interferon-gamma receptor is a heterodimer of IFNGR1 and IFNGR2. Defects in IFNGR2 are a cause of mendelian susceptibility to mycobacterial disease (MSMD), also known as familial disseminated atypical mycobacterial infection. MSMD is a genetically heterogeneous disease with autosomal recessive, autosomal dominant or X-linked inheritance.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200 to the C-terminus of human IFNGR2 (NP_005525.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1