Documenti fondamentali
SAB5700186
Sigma-Aldrich
Anti-PDCD4 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
H731, PDCD4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Clone:
polyclonal
application:
WB
Reattività contro le specie:
human, mouse
tecniche:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
50
51
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1.2 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDCD4(27250)
Descrizione generale
This gene is a tumor suppressor and encodes a protein that binds to the eukaryotic translation initiation factor 4A1 and inhibits its function by preventing RNA binding. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human PDCD4 (NP_055271.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)