Key Documents
SAB5700140
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A22 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
EIEE3, GC-1, GC1, NET44, SLC25A22
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
3.4 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
This gene encodes a mitochondrial glutamate carrier. Mutations in this gene are associated with early infantile epileptic encephalopathy. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.[provided by RefSeq, Jul 2010]
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 128-188 of human SLC25A22 (NP_078974.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1