Key Documents
SAB5700088
Sigma-Aldrich
Anti-GNAI3 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
87U6, ARCND1, GNAI3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
40
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
2.4 mg/ml
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GNAI3(2773)
Descrizione generale
Guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) are involved as modulators or transducers in various transmembrane signaling pathways. G proteins are composed of 3 units: alpha, beta and gamma. This gene encodes an alpha subunit and belongs to the G-alpha family. Mutation in this gene, resulting in a gly40-to-arg substitution, is associated with auriculocondylar syndrome, and shown to affect downstream targets in the G protein-coupled endothelin receptor pathway.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-354 of human GNAI3 (NP_006487.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1