Documenti fondamentali
SAB5700073
Sigma-Aldrich
Anti-SELENBP1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
HEL-S-134P, LPSB, SBP56, SELENBP1, SP56, hSBP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
45
52
56
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
2.69 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SELENBP1(8991)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the selenium-binding protein family. Selenium is an essential nutrient that exhibits potent anticarcinogenic properties, and deficiency of selenium may cause certain neurologic diseases. The effects of selenium in preventing cancer and neurologic diseases may be mediated by selenium-binding proteins, and decreased expression of this gene may be associated with several types of cancer. The encoded protein may play a selenium-dependent role in ubiquitination/deubiquitination-mediated protein degradation. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 243-472 of human SELENBP1 (NP_003935.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)