Documenti fondamentali
SAB5700064
Sigma-Aldrich
Anti-RBM14 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
COAA, PSP2, RBM14, SIP, SYTIP1, TMEM137
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
12
13
17
37
69
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
2.95 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBM14(10432)
Descrizione generale
This gene encodes a ribonucleoprotein that functions as a general nuclear coactivator, and an RNA splicing modulator. This protein contains two RNA recognition motifs (RRM) at the N-terminus, and multiple hexapeptide repeat domain at the C-terminus that interacts with thyroid hormone receptor-binding protein (TRBP), and is required for transcription activation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms (with opposing effects on transcription) have been described for this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-99 of human RBM14 (NP_006319.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)