Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5700044
Sigma-Aldrich
Anti-ANXA1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
ANX1, ANXA1, LPC1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Clone:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
Reattività contro le specie:
mouse, human
tecniche:
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
38
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
0.92 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANXA1(301)
Descrizione generale
This gene encodes a membrane-localized protein that binds phospholipids. This protein inhibits phospholipase A2 and has anti-inflammatory activity. Loss of function or expression of this gene has been detected in multiple tumors.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-346 of human ANXA1 (NP_000691.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)