Documenti fondamentali
SAB5700031
Sigma-Aldrich
Anti-GDF15 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
GDF-15, GDF15, MIC-1, MIC1, NAG-1, PDF, PLAB, PTGFB
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
34
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.81 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GDF15(9518)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to the transforming growth factor-beta (TGF-beta) family. The protein is expressed in a broad range of cell types, acts as a pleiotropic cytokine and is involved in the stress reponse program of cells after cellular injury. Increased protein levels are associated with disease states such as tissue hypoxia, inflammation, acute injury and oxidative stress.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 49-308 of human GDF15 (NP_004855.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700031-100UL4065265167765