Key Documents
SAB5700024
Sigma-Aldrich
Anti-HINT1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
HINT, HINT1, NMAN, PKCI-1, PRKCNH1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
13
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
2.23 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HINT1(3094)
Descrizione generale
This gene encodes a protein that hydrolyzes purine nucleotide phosphoramidates substrates, including AMP-morpholidate, AMP-N-alanine methyl ester, AMP-alpha-acetyl lysine methyl ester, and AMP-NH2. The encoded protein interacts with these substrates via a histidine triad motif. This gene is considered a tumor suppressor gene. In addition, mutations in this gene can cause autosomal recessive neuromyotonia and axonal neuropathy. There are several related pseudogenes on chromosome 7. Several transcript variants have been observed.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-126 of human HINT1 (NP_005331.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1