SAB5600126
Anti-Akt (E17K Mutant) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM336, purified immunoglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM336, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: 0.05-0.5 μg/mL
immunohistochemistry: 0.2-1 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
mutation (Glu17Lys)
Informazioni sul gene
human ... AKT1(207)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2