SAB56000316
Anti-HP-NAP (Helicobacter Pylori) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM413, affinity purified immunoglobulin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Livello qualitativo
Clone
RM413, monoclonal
Reattività contro le specie
Helicobacter pylori
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: 0.1-5 μg/mL
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
This antibody reacts to neutrophil-activating protein (HP-NAP) of Helicobacter pylori.
Immunogeno
Proteins purified from Helicobacter pylori
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)