SAB5300423
Monoclonal Anti-MKI67 antibody produced in mouse
clone 4A1, ascites fluid
Sinonimo/i:
KIA, Ki-67, MKI67
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A1, monoclonal
PM
358 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MKI67(4288)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against KI67