SAB5300375
Monoclonal Anti-SMAD4 antibody produced in mouse
clone 4G1C6, ascites fluid
Sinonimo/i:
DPC4, JIP, MADH4, SMAD4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G1C6, monoclonal
PM
65 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMAD4(4089)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against SMAD4
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)