SAB5300368
Anti-SOX9 Antibody
mouse monoclonal, 1B11
Sinonimo/i:
CMD1, CMPD1, SRA1
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Monoclonal Anti-SOX9 antibody produced in mouse, clone 1B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
56 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOX9(6662)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against SOX9