SAB5300358
Monoclonal Anti-USP7 antibody produced in mouse
clone 5F11, ascites fluid
Sinonimo/i:
HAUSP, TEF1, USP7
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5F11, monoclonal
PM
128 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HAUSP(7874)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against HAUSP
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3