SAB5300207
Monoclonal Anti-SERPINE1 antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PAI, PAI-1, PAI1, PLANH1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SERPINE1(5054)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against SERPINE1
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)