SAB5300069
Monoclonal Anti-KLF4 antibody produced in mouse
clone 1E6, ascites fluid
Sinonimo/i:
EZF, GKLF, KLF4
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E6, monoclonal
PM
54 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLF4(9314)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against KLF4
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3