SAB5202071
Monoclonal Anti-beta 4 Spectrin-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone S393-2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SPTBN4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S393-2
monoclonal
Descrizione
clone S393-2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
target molecular weight: 200 kDa
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human (Tested), rat (Predicted), African green monkey (Tested), mouse (Predicted)
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPTBN4(57731)
Immunogeno
Applicazioni
Western blotting
Dilution 1:1000
Tissue/Cell Type Used: monkey COS-Beta-4-Spectrin-His
Immunofluorescence
Dilution 1:100
Tissue/Cell Type Used: SK-N-BE
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Does not cross react with other Beta-spectrins
Lot Expiration/Retest Date: Expires 1 year from purchase
Purification method: Protein G purified
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_066022.2
Esclusione di responsabilità
WGK 2