SAB5201915
Monoclonal Anti-ERp57-Atto 390 antibody produced in mouse
clone 4F9, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PDIA3
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
Atto 390 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F9
monoclonal
Descrizione
target molecular weight: 57 kDa
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human (Tested)
Confezionamento
pkg of 100 μg
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2b
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDIA3(2923)
Immunogeno
Immunogen Species: Human
Immunogen Region: See Notes section/Other
Immunogen Description: Human recombinant ERp57 (Grp58) protein corresponding to amino acids 25 - 505 (his-tagged)
Applicazioni
Western blotting
Dilution 1:1000
Tissue/Cell Type Used: HeLa cell lysate
Immunofluorescence
Dilution 1:100
Tissue/Cell Type Used: HeLa
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Immunogen region: Amino acids 25-505
Lot Expiration/Retest Date: Expires 1 year from purchase
Other:
Immunogen region: Amino acids 25-505
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_005304.3
Esclusione di responsabilità
WGK 2