Documenti fondamentali
SAB5201888
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSP70-Allophycocyanin antibody produced in mouse
clone 1H11
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
Coniugato:
Allophycocyanin conjugate
application:
FACS
IF
WB
Clone:
1H11, monoclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
flow cytometry: 1:250
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
70 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1:250
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPA1A(3303)
Immunogeno
Human native HSP70 protein
Stato fisico
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)