Documenti fondamentali
SAB5201786
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENaC alpha-R-Phycoerythrin antibody produced in mouse
clone 2G4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
Coniugato:
phycoerythrin (R-PE) conjugate
application:
IHC
WB
Clone:
2G4, monoclonal
Reattività contro le specie:
mouse, rat
citations:
tecniche:
immunohistochemistry: 1:150
western blot: 1:1000
Origine biologica
mouse
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
85kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:150
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
Synthetic peptide from the N-terminal of Rat ENaC alpha (aa. 46-68)
Stato fisico
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)