SAB5201785
Monoclonal Anti-ENaC alpha-PerCP antibody produced in mouse
clone 2G4
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
85kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:150
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Scnn1a(25122)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)