SAB5201753
Monoclonal Anti-Tcp1 Alpha - Atto 390 antibody produced in rat
clone 91a, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-AI528772, Anti-Ccta, Anti-Tric, Anti-p63
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 390 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
91a, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 60 kDa
Reattività contro le specie
monkey, mouse, Caenorhabditis elegans, rabbit, human, dog, pig, hamster, bovine, Drosophila melanogaster, rat, guinea pig, Saccharomyces cerevisiae
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tcp1(21454)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1