SAB5201621
Monoclonal Anti-Neuroligin - Hrp antibody produced in mouse
clone S110-29, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Gliotactin homolog, Anti-Nlgn3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S110-29, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 110 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Nlgn3(171297)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1