SAB5201461
Monoclonal Anti-Nrcam - Percp antibody produced in mouse
clone S364-51, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- Bravo, Anti- Ng CAM related, Anti-KIAA0343, Anti-MGC138845
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S364-51, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 160 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Nrcam(319504)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1