SAB5201083
Monoclonal Anti-Versican - Percp antibody produced in mouse
clone S351-23, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- ERVR, Anti-Chondroitin sulfate proteoglycan 2, Anti-GHAP, Anti-WGN 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S351-23, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 350 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Vcan(13003)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1