SAB5201063
Monoclonal Anti-Amigo-1 - Hrp antibody produced in mouse
clone S86-36, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- Alivin-2, Anti-Adhesion molecule with Ig like domain 1, Anti-KIAA1163, Anti-MGC25558
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S86-36, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 60-80 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AMIGO1(57463)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)