SAB5200903
Monoclonal Anti-Glun2A/Nr2A - Percp antibody produced in mouse
clone S327-95, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-GRIN2A, Anti-HNR2A, Anti-NMDA 2A
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S327-95, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 170 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Grin2a(24409)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)