SAB5200724
Monoclonal Anti-Mglur1/5 - Rpe antibody produced in mouse
clone S75-33, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-GRM5, Anti-Metabotropic glutamate receptor 5 variant F, Anti-metabotropic glutamate receptor 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S75-33, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 130 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Grm5(24418)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1