SAB5200478
Monoclonal Anti-Eaac1 - Atto 594 antibody produced in mouse
clone S180-41, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-EAAT3, Anti-Slc1a1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 594 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S180-41, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 60 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC1A1(6505)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1