SAB5200472
Monoclonal Anti-Cav3.1 - Rpe antibody produced in mouse
clone S178A-9, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-CACNA1G, Anti-CaV T1, Anti-KIAA1123, Anti-MGC117234, Anti-NBR13
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S178A-9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt <200 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cacna1g(12291)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)