SAB5200385
Monoclonal Anti-Snat1 - Atto 390 antibody produced in mouse
clone S104-32, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- NAT2, Anti-ATA1, Anti-S38A1, Anti-SLC38A1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 390 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S104-32, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 50 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Slc38a1(170567)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1