Documenti fondamentali
SAB5200250
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Vacht - Apc antibody produced in mouse
clone S6-38, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-MGC12716,, Anti-Slc18a3, Anti-Vesicular Acetylcholine Transporter
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
Allophycocyanin conjugate
application:
IHC
Clone:
S6-38, monoclonal
Reattività contro le specie:
mouse, human, rat
citations:
tecniche:
immunohistochemistry: suitable
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S6-38, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... Slc18A3(6572)
Specificità
No known cross-over to other proteins
Immunogeno
Synthetic peptide amino acids 521-532 of human VACht
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)