SAB5200222
Monoclonal Anti-Kcc2 antibody produced in mouse
clone S1-12, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Electroneutral potassium chloride cotransporter 2, Anti-Potassium Chloride Cotransporter, Anti-SLC12A5, Anti-hKCC2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S1-12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 140 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Slc12a5(171373)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)