SAB5200145
Monoclonal Anti-Alginate - Hrp antibody produced in mouse
clone 4B10-1C5, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Alginate - Horse Radish Peroxidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B10-1C5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
wide range
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)