SAB5200084
Anti-CANX antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Anti-CANX, Anti-CNX, Anti-Calnexin -NT, Anti-IP90, Anti-P90
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 90 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, sheep, Xenopus, mouse, rat, bovine, hamster, dog, human, guinea pig, monkey, chicken, pig
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
canine ... CANX(403908)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3