SAB4702141
Monoclonal Anti-CD1a APC produced in mouse
Sinonimo/i:
FCB6, HTA1, Leu-6, T6
About This Item
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SK9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD1A(909)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)